Merck
SAB4501331
Anti-GSPT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G1 to S phase transition protein 1 homolog, GSPT1, GTP-binding protein GST1-HS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 55 kDa
species reactivity
human, rat, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:40000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSPT1(2935)
General description
Anti-GSPT1 Antibody detects endogenous levels of total GSPT1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GSPT1.
Immunogen Range: 101-150
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Still not finding the right product?
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)