SAB4501319
Anti-GRM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GPRC1B, GRM2, MGLUR2, Metabotropic glutamate receptor 2, mGluR2
Scegli un formato
CHF 412.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 412.00
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 95 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM2(2912)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 241-290
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)