SAB4501222
Anti-GNAL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Adenylate cyclase-stimulating G α protein, GNAL, Guanine nucleotide-binding protein G(olf) subunit α, olfactory type
Scegli un formato
CHF 389.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 44 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAL(2774)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 41-90
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)