Documenti fondamentali
SAB4500763
Sigma-Aldrich
Anti-MOT13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MCT 13, Monocarboxylate transporter 13, Solute carrier family 16 member 13
Scegli un formato
100 μG
CHF 344.00
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 344.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 44 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Anti-MOT13 Antibody detects endogenous levels of total MOT13 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MOT13.
Immunogen Range: 377-426
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)