SAB4500617
Anti-GPR180 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GPR180, ITR, Integral membrane protein GPR180, Intimal thickness-related receptor
Scegli un formato
CHF 458.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 458.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 49 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GP180(160897)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 241-290
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)