SAB4500122
Anti-BATF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
B-ATF, SF-HT-activated gene 2 protein, SFA-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 14 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BATF(10538)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 10-59