Documenti fondamentali
SAB4500106
Sigma-Aldrich
Anti-DLGP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DAP-1, DLGAP1, DLGP1, Disks large-associated protein 1, Guanylate kinase-associated protein
Scegli un formato
100 μG
CHF 457.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 457.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 108 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLGAP1(9229)
Descrizione generale
Anti-DLGP1 Antibody detects endogenous levels of total DLGP1 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DLGP1.
Immunogen Range: 791-840
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)