SAB4500068
Anti-p27 KIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CDKN1B, CDN1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1
Scegli un formato
CHF 458.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 458.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 22 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1B(1027)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)