SAB4301920
Anti-XYLT1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DBQD2, PXYLT1, XT-I, XTI, XYLTI
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
NP_071449
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XYLT1(64131)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1