Documenti fondamentali
SAB4301765
Sigma-Aldrich
Anti-UQCRH
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
QCR6, UQCR8
Scegli un formato
100 μL
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
BC001426
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UQCRH(7388)
Immunogeno
Full length fusion protein of human UQCRH
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)