SAB4301748
Anti-CHRM5
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HM5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
Numero d’accesso
NP_036257
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHRM5(1133)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1