Documenti
SAB4301623
Sigma-Aldrich
Anti-TM7SF2
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ANG1, DHCR14A, NET47
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numero d’accesso
NP_003264
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TM7SF2(7108)
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human transmembrane 7 superfamily member 2
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1