Documenti
SAB4301598
Sigma-Aldrich
Anti-THRSP
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
LPGP1, Lpgp, S14, SPOT14, THRP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
BC031989
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... THRSP(7069)
Immunogeno
Full length fusion protein
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1