Documenti fondamentali
SAB4301589
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINA12
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
OL-64
Scegli un formato
100 μL
CHF 283.00
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 283.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
Numero d’accesso
BC040857
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 12
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)