Documenti fondamentali
SAB4301585
Sigma-Aldrich
Anti-RASA4
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CAPRI, GAPL
Scegli un formato
100 μL
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
Numero d’accesso
BC113663
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RASA4(10156)
Immunogeno
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human RAS p21 protein activator 4
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Junying Chen et al.
Bioengineered, 12(2), 10723-10733 (2021-11-10)
RAS p21 protein activator 4 (RASA4) has been recognized as a Ca2+-promoted Ras-MAPK pathway suppressor that inhibits tumor growth. However, the role of RASA4 in cervical squamous cell carcinoma (CESC) remains unclear. The mRNA levels of RASA4 were analyzed using