SAB4301494
Anti-phospho-Estrogen Receptor-β (pSer105) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ESR2, ESTRB, Estrogen receptor beta, NR3A2
Scegli un formato
CHF 423.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 423.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
59 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001035365.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ESR2(2100)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)