Documenti fondamentali
SAB4301413
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ATF1 (pSer63) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATF1, Activating transcription factor 1, Cyclic-AMP-dependent transcription factor ATF-1, TCR-ATF1, TREB36 protein
Scegli un formato
100 μL
CHF 318.00
CHF 318.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 318.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 318.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
29 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_005162.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer63)
Informazioni sul gene
human ... ATF1(466)
Specificità
The antibody detects endogenous level of ATF1 only when phosphorylated at serine 63.
Immunogeno
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 63(R-P-S(p)-Y-R) derived from Human ATF1 .
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)