SAB4301328
Anti-phospho-FRS2 (pTyr436) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FGFR signalling adaptor, SNT-1, SNT2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
65 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001036020.1.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr436)
Informazioni sul gene
human ... FRS2(10818)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1