SAB4301282
Anti-phospho-Retinoblastoma (pSer608) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
P105-RB, PP105, PP110, RB1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_000312.2.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1