SAB4301178
Anti-PGBD5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DKFZp761A0620, FLJ11413, PGBD5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001245240.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGBD5(79605)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1