SAB4301127
Anti-CNGA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CNCG, CNCG1, CNG channel alpha 1, CNG-1, cGMP-gated cation channel alpha 1
Scegli un formato
CHF 266.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 266.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
79 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_000078.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNGA1(1259)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)