SAB4300869
Anti-Histone H4R3me1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
11 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_003539.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIST3H3(8290)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1