SAB4300781
Anti-SLCO1B1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
LST-1, Liver-specific organic anion transporter 1, OATP 2, Sodium-independent organic anion-transporting polypeptide 2, Solute carrier family 21 member 6
Scegli un formato
CHF 332.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 332.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
76 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_006437.3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLCO1B1(10599)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)