Documenti fondamentali
SAB4300668
Sigma-Aldrich
Anti-Synpr antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-synaptophysin
Scegli un formato
100 μG
CHF 347.00
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1317
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 347.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1317
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~37 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(G-P-T-S-F)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The antibody detects endogenous levels of total synaptophysin 2 protein.
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 257-261 (G-P-T-S-F), according to the protein NP_076464.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Synaptophysin (SYP) is a neuronal synaptic vesicle glycoprotein that is expressed in neuroendocrine cells and neoplasms, and thus can be used as a marker in tumor diagnosis (1). Synaptophysin contains four transmembrane domains that form a hexameric channel or gap junction-like pore (2). Synaptophysin binds to the SNARE protein synaptobrevin/VAMP, which prevents the inclusion of synaptobrevin in the synaptic vesicle fusion complex and creates a pool of synaptobrevin for exocytosis when synapse activity increases (3). Synaptophysin is also responsible for targeting synaptobrevin 2/VAMP2 to synaptic vesicles, a critical component of the fusion complex (4).
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)