Documenti fondamentali
SAB4300610
Sigma-Aldrich
Anti-CuNVgp5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-p20 protein antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~20 kDa
Reattività contro le specie
cucumber necrosis virus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(D-A-R-E-Q)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
cucumber necrosis virus ... CuNVgp5(1493948)
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 9-13 (D-A-R-E-Q) according to the protein CuNVgp5.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
plays a role in initiation of gene silencing at the early stage of viral infection.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)