SAB4300543
Anti-SYT1/SYT2 (Ab-202/199) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp781D2042 antibody produced in rabbit, Anti-P65 antibody produced in rabbit, Anti-SVP65 antibody produced in rabbit, Anti-SytII antibody produced in rabbit, Anti-synaptotagmin I / II antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~46 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-K-T-L-N)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT1/SYT2(6857) , SYT2(127833)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1