Documenti fondamentali
SAB4300499
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK14 (Ab-182) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CSBP1 antibody produced in rabbit, Anti-CSBP2 antibody produced in rabbit, Anti-CSPB1 antibody produced in rabbit, Anti-EXIP antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase 14 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1418
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1418
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~43 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-G-Y-V-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432)
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 180-184 (T-G-Y-V-A), according to the protein MAPK14.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Responds to activation by environmental stress, pro-inflammatory cytokines and lipopolysaccharide (LPS) by phosphorylating a number of transcription factors, such as ELK1 and ATF2 and several downstream kinases, such as MAPKAPK2 and MAPKAPK5. Plays a critical role in the production of some cytokines, for example IL-6. May play a role in stabilization of EPO mRNA during hypoxic stress. Isoform Mxi2 activation is stimulated by mitogens and oxidative stress and only poorly phosphorylates ELK1 and ATF2. Isoform Exip may play a role in the early onset of apoptosis.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)