SAB4300454
Anti-EGFR (Ab-693) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ERBB antibody produced in rabbit, Anti-ERBB1 antibody produced in rabbit, Anti-HER1 antibody produced in rabbit, Anti-PIG61 antibody produced in rabbit, Anti-epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~175 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(P-L-T-P-S)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1