SAB4300397
Anti-MYOD1 (Ab-200) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MYF3 antibody produced in rabbit, Anti-MYOD antibody produced in rabbit, Anti-PUM antibody produced in rabbit, Anti-bHLHc1 antibody produced in rabbit, Anti-myogenic differentiation 1 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
CHF 398.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 398.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~40 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(A-S-S-P-R)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOD1(4654)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)