SAB4300336
Anti-PTEN (Ab-380/382/383) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-10q23del antibody produced in rabbit, Anti-BZS antibody produced in rabbit, Anti-MGC11227 antibody produced in rabbit, Anti-MHAM antibody produced in rabbit, Anti-phosphatase and tensin homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~54 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-Y-S-D-T-T-D-S)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTEN(5728)
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)