SAB4300270
Anti-phospho-AURKA (pThr288) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AIK antibody produced in rabbit, Anti-ARK1 antibody produced in rabbit, Anti-AURA antibody produced in rabbit, Anti-AURORA2 antibody produced in rabbit, Anti-aurora kinase A antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~48 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-T-TP-L-M)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr288)
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790)
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1