SAB4300121
Anti-phospho-CHEK2 (pSer516) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CDS1 antibody produced in rabbit, Anti-CHK2 antibody produced in rabbit, Anti-CHK2 checkpoint homolog (S. pombe) antibody produced in rabbit, Anti-HuCds1 antibody produced in rabbit, Anti-LFS2 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
CHF 462.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 462.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~62 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(Q-P-SP-T-S)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer516)
Informazioni sul gene
human ... CHEK2(11200)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)