SAB4300082
Anti-phospho-PLCG1 (pTyr783) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-PLC-II antibody produced in rabbit, Anti-PLC1 antibody produced in rabbit, Anti-PLC148 antibody produced in rabbit, Anti-PLCgamma1 antibody produced in rabbit, Anti-phospholipase C, gamma 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~155 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(G-F-YP-V-E)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr783)
Informazioni sul gene
human ... PLCG1(5335)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)