SAB4300046
Anti-phospho-TP73 (pTyr99) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-P73 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p73 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
CHF 347.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 347.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~80 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(S-P-YP-A-Q)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr99)
Informazioni sul gene
human ... TP73(7161)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)