SAB4300031
Anti-phospho-GATA1 (pSer310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ERYF1 antibody produced in rabbit, Anti-GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1) antibody produced in rabbit, Anti-GF-1 antibody produced in rabbit, Anti-GF1 antibody produced in rabbit, Anti-NFE1 antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~43 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(K-A-SP-G-K)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer310)
Informazioni sul gene
human ... GATA1(2623)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1