SAB4300002
Anti-phospho-JUN (pSer73) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AP-1 antibody produced in rabbit, Anti-AP1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Jun antibody produced in rabbit, Anti-jun oncogene antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~43 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(L-A-SP-P-E)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer73)
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)