SAB4200842
Anti-PMEL antibody, Mouse monoclonal
clone PL-19, purified from hybridoma cell culture
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PL-19
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human melanoma SK-MEL-28 cell lysate
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human melanoma SK-MEL-28 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PMEL(6490)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
In addition, PMEL fibrils have an amyloidogenic nature sharing features with pathological amyloids.4 Thus, PMEL is suggested as an excellent model system to study mechanisms of intracellular amyloid formation.1
Mutations in PMEL are associated with pigmentation disorders and/or impairments in eye development in various species.1,5,6
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)