SAB4200766
Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible antibody, Mouse monoclonal
clone NOS-IN, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Hepatocyte NOS (HEP-NOS), Anti-Inducible NOS (iNOS), Anti-NOS type II, Anti-Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NOS-IN, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~130 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, plant
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using mouse macrophage RAW 264.7 cell line activated with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nos2(18126)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)