SAB4200747
Anti-Neurofilament 200 antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-H-subunit, Anti-NF-H
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~200 kDa
Reattività contro le specie
feline, rat, guinea pig, pig, human, mouse, bovine, chicken
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using rat brain S1 fraction
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain or mouse brain sections
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
chicken ... Nefh(417020)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol