SAB4200712
Anti-MAPK3 antibody, Mouse monoclonal
clone mapk3-4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ERK1, Anti-ERT2 or Anti-p44-MAPK, Anti-p44-ERK1
About This Item
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mapk3-4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using whole extract of human HepG2 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/test using total extract of A431 cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol