SAB4200698
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone 2E12E6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Midregional proadrenomedullin
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E12E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 5 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92).
indirect ELISA: 30-60 ng/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92) for coating.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADM (133)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)