SAB4200650
Monoclonal Anti-SH3GL1 (C-terminal) antibody produced in mouse
clone Ep2.17, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CNSA1, Anti-EEN, Anti-SH3D2B, Anti-SH3P8
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ep2.17, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~41 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2-5 μg/test using using HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa.
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3GL1(6455)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)