SAB4200649
Monoclonal Anti-MASTL antibody produced in mouse
clone 2C8/D11, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C8/D11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~100 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 10-20 μg/test using using human HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells.
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mastl(67121)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1