SAB4200611
Anti-DKC1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CBF5, Anti-CBF5 homolog, Anti-DKC, Anti-H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, Anti-NAP57, Anti-NOLA4, Anti-XAP101, Anti-cbf5p homolog, Anti-dyskeratosis congenita 1, Anti-dyskerin, Anti-nopp140-associated protein of 57 kDa, Anti-nucleolar protein family A member 4, Anti-snoRNP protein DKC1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~57 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of mouse Hepa1-6 cells or nuclear extract of HeLa cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DKC1(1736)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol