SAB4200591
Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody, Mouse monoclonal
clone 9B1-2G6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A, Anti-HIST2H3C H3F2 H3FM, Anti-HIST2H3D, Monoclonal Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody produced in mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9B1-2G6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence