SAB4200547
Anti-IDH1 (R132S) antibody, Mouse monoclonal
clone SMab-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-IDCD, Monoclonal Anti-IDH, Monoclonal Anti-IDH1 (R132S) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-IDP, Monoclonal Anti-IDPC, Monoclonal Anti-NADP(+)-specific ICDH, Monoclonal Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Monoclonal Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Monoclonal Anti-PICD, Monoclonal Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMab-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132S
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
mutation (Arg132Ser)
Informazioni sul gene
human ... IDH1(3417)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)