SAB4200544
Anti-Synaptophysin antibody, Mouse monoclonal
clone SVP-38, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-MRXSYP, Monoclonal Anti-SYP, Monoclonal Anti-Synaptophysin1, Monoclonal Anti-Synaptoporin, Monoclonal Anti-Syp1, Monoclonal Anti-p38
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SVP-38, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 38 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using B35 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using newborn rat brain extracts.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYP(6855)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Immunoblotting
- Immunohistochemistry
- Immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?