SAB4200522
Anti-IDH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, IDH
Scegli un formato
CHF 462.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 462.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human kidney.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using SHSY5Y cells.
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells and of rat cerebellum (S1 fraction).
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IDH1(3417)
mouse ... Idh1(15926)
rat ... Idh1(24479)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)