SAB4200501
Anti-SFPQ antibody, Mouse monoclonal
clone FC23, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-SFPQ antibody produced in mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FC23, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~95 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFPQ(6421)
mouse ... Sfpq(71514)
rat ... Sfpq(252855)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)