SAB4200480
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A5.14, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5.14, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~77 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5.0 μg using SW-48 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FERMT1(55612)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)